Få mere at vide
Platinum Iridium gauze, 150 mesh woven from 0.043mm (0.0017in) dia wire
Artikelnummer. 11375237
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11375237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040934.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Filtrering, elektroder
Filtrering, elektroder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium gauze
Navn note Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Ir; 90:10 wt%
Mængde 25 x 25 mm
Maskestørrelse 150 Mesh
Lugt Odorless
Form Wire Cloth
MDL nummer MFCD02091683