Få mere at vide
Platin(II) acetylacetonat, 98%
Artikelnummer. 10652043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10652043 5 g Glasflaske 5g
10561882 1 g Glasflaske 1g
11974361 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10652043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369350050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15170-57-7
Molekylær formel C10H14O4Pt
Molekylvægt (g/mol) 393.30
MDL nummer MFCD00000028
InChI nøgle KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonym platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
IUPAC navn (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on; platin
SMIL [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(II) acetylacetonate
Smeltepunkt 250,0 °C til 252,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (tidligere fysioterapeut)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3COCH=C(CH3)O]2Pt
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i ethanol, diethylether; opløselige i acetone, toluen, fortyndede syrer
Sublimationspunkt 170 °C
Formel vægt 393.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(II) acetylacetonate