Få mere at vide
Grant Instruments™ Platform til Grant Orbital Shakers og Shaker Incubators
Indeholder klemmer for at forhindre, at kolber og bægerglas spilder. Grant Instruments™ Platform til Grant Orbital Shakers og Shaker Incubators er udskiftelige for at rumme en række forskellige kar.
Brand: Grant Instruments™ P9-500
3267.90 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Inkluderer klemmer til at holde karrene sikre
- Til brug med
- ES-20 Shaker inkubator
- ES-80 Shaker Inkubator
- PSU 10i Orbital Shaker
- PSU 20i Orbital Shaker
Tekniske data
9 x 500 ml kolber | |
PSU-20i Orbital Platform Shaker | |
9 |