Få mere at vide
Grant Instruments™ Platform til Grant Orbital Shakers og Shaker Incubators
Holder:
16 x 250 til 300 ml kolber
30 x 100 til 150 ml kolber
6 x 1000 ml kolber
9 x 500 ml kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Inkluderer klemmer til at holde karrene sikre
- Til brug med
- ES-80 Shaker Inkubator
- PSU 20i Orbital Shaker
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 16 x 250 til 300 ml kolber |
| Til brug med (udstyr) | PSU-20i Orbital Platform Shaker |
| Antal stillinger | 16 |