Få mere at vide
Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader Artikelnummer.: 10029152
Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader
Artikelnummer. 10029152
Black, 50 μL, Solid plate 384-Well, Amine, Pakke med 30
Farve:
Black
Clear
Hvid
Klar
Sort
Volumen (metrisk) Virker:
50 μL
100μ L
Produkttype:
Mikroplade
Solid modul F8 (x12) i ramme
Solid plade 96-Well
Solid plate 384-Well
Overfladebehandling:
Amin
Amine
Kovalent binding
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 10029152
Brand: Thermo Scientific™ 436012
Reducer mængden af reagenser, der bruges i laboratoriet, ved at bruge disse plader og moduler med kovalente bindingsoverflader.
Reducer mængden af reagenser, der bruges i laboratoriet med Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader.
Covalent Surfaces (CovaLink™ and Immobilizer Amino)
  • Minimal leaching
  • Withstand vigorous washing
  • Coating with lower amounts of reagent may be possible
  • Control of orientation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Without Lid
Detektionsmetode Fluorescence
Array 16 x 24
Emballage 30 Cases, 5 Pk.
Indbindingstype Covalent
Farve Black
Produkttype Solid plate 384-Well
Materiale Polystyrene
Volumen (metrisk) Nå 120 μL
Antal Wells 384
Volumen (metrisk) Virker 50 μL
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Amine
Samlet volumen (metrisk) Well 120 μL
Well Shape Flat Bottom (F-well)
nr. pr. sag 30
nr. pr. pakke 5
Pladeblokering Unspecified
Mængde 30/Cs.
Målmolekyle Peptides
Vis mere Vis mindre
Startspærre er et varemærke tilhørende Exiqon A/S, Vedbæk, Danmark. Produktet er produceret under licens fra Exiqon A/S og omfattet af EP 08 20483 og udenlandske ansøgninger og patenter.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader >