Få mere at vide
Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10052232
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Volumen (metrisk) Virker:
50 μl
100μ L
Produkttype:
Massiv plade 384-brønds
Mikroplade
Solid modul F8 (x12) i ramme
Solid plade 96-Well
Overfladebehandling:
Amin
Kovalent binding
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 10052232
Brand: Thermo Scientific™ 436008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer mængden af reagenser, der bruges i laboratoriet, ved at bruge disse plader og moduler med kovalente bindingsoverflader.
Reducer mængden af reagenser, der bruges i laboratoriet med Thermo Scientific™ Plader og moduler med kovalente bindingsflader.
Kovalente overflader (Thermo Scientific™ CovaLink™ og startspærre Amino)
  • Minimal udvaskning
  • Tåler kraftig vask
  • Belægning med lavere mængder reagens kan være mulig
  • Kontrol af orientering
Startspærre er et varemærke tilhørende Exiqon A/S, Vedbæk, Danmark. Produktet er produceret under licens fra Exiqon A/S og omfattet af EP 08 20483 og udenlandske ansøgninger og patenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Detektionsmetode Fluorescens
Array 8 x 12
Emballage 30 sager
Indbindingstype Kovalent
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ l
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 100μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Amin
Samlet volumen (metrisk) Well 400μ L
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 30
nr. pr. pakke 5
Pladeblokering Uspecificeret
Målmolekyle Peptider
Vis mere Vis mindre
Startspærre er et varemærke tilhørende Exiqon A/S, Vedbæk, Danmark. Produktet er produceret under licens fra Exiqon A/S og omfattet af EP 08 20483 og udenlandske ansøgninger og patenter.