Få mere at vide
KD Scientific Plast sprøjte
Økonomisk og til engangsbrug, tilgængelig i størrelser fra 1 cc til 50 cc, Luer Slip (LS) eller Luer Lock (LL) spids
Brand:  KD Scientific 780851
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15194194
  • 416.00 DKK / Pakke med 25
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • En ny serie af sterile engangssprøjter i plast til alle videnskabelige anvendelser
  • Norm-ject sprøjter er den ideelle løsning til enhver situation
  • Deres unikke todelte system er latexfrit og indeholder ingen silikonesmøremiddel eller gummi
Tekniske data
Tekniske data
Polyethylen (stempel)
Ja
Engangsbrug
KD Scientific Sprøjtepumper
Ja
Ingen nål inkluderet
sprøjte
3 mL
Luer-lås
Steril
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
KD Scientific Plast sprøjte > 3cc luer lock