Få mere at vide
KD Scientific Plast sprøjte
Artikelnummer. p-200104324
Volumen (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
Tilslutningstype:
Luer Slip
Luer-lås
Luer-lås
Luer-slip
Tuberculin Luer Slip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15174194
Brand: KD Scientific 780850
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Økonomisk og til engangsbrug, tilgængelig i størrelser fra 1 cc til 50 cc, Luer Slip (LS) eller Luer Lock (LL) spids
  • En ny serie af sterile engangssprøjter i plast til alle videnskabelige anvendelser
  • Norm-ject sprøjter er den ideelle løsning til enhver situation
  • Deres unikke todelte system er latexfrit og indeholder ingen silikonesmøremiddel eller gummi
Tekniske data
Materiale Polypropylen (tønde)
Nålemåler Ingen nål inkluderet
Latex fri Ja
Produkttype sprøjte
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 1 ml
Til brug med (udstyr) KD Scientific Sprøjtepumper
Tilslutningstype Tuberculin Luer Slip
Uddannet Ja