Få mere at vide
Buerkle™ Engangspipetter af plast
Pipetter lavet af plast er særligt velegnede til træningsformål, i industrielle laboratorier, under feltforskning og applikationer, hvor pipetter lavet af glas ikke kan bruges, f.eks. i flour- og silikatkemi
Brand:  Buerkle™ 7556-0025
20.37 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17210684
  • 25.35 DKK / Hver
Genomics Powerhouse
Brug rabatkode 24117 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Polystyren, krystalklar
  • Til vandige opløsninger
  • ∣Polystyren, krystalklar
Tekniske data
Tekniske data
Polystyren
Steril
Klar
25 mL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2207002 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato22/09/2022 Katalognummer7556-0025
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Engangspipetter af plast > 25 mL