Få mere at vide
Buerkle™ Engangspipetter af plast
Artikelnummer. 11832293 Shop alle Bürkle produkter
Volumen (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11832293
Brand: Buerkle™ 75560050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pipetter lavet af plast er særligt velegnede til træningsformål, i industrielle laboratorier, under feltforskning og applikationer, hvor pipetter lavet af glas ikke kan bruges, f.eks. i flour- og silikatkemi
  • Polystyren, krystalklar
  • Til vandige opløsninger
  • ∣Polystyren, krystalklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til træningsformål, i industrielle laboratorier, under feltforskning og applikationer, hvor pipetter lavet af glas ikke kan bruges
Mængde Hver
Farve Krystalklar
Volumen (metrisk) 50 mL
Type Engangspipette