Få mere at vide
PKMYT1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen PKMYT1
Klon 1D12D3
Koncentration 1000 μg/mL
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30234317
Dokumentvisning
Proteintech
67806-1-IG-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30237761
Dokumentvisning
Proteintech
67806-1-IG-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The PKMYT1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PKMYT1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PKMYT1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
PKMYT1
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
9088
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1D12D3
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
DKFZp547K1610; FLJ20093; MYT1
IgG2a
Protein A purification
Monoclonal Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater