Få mere at vide
PK14105, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480006
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480006 2 mg -
16474276 100 mg -
16469526 50 mg -
16465697 5 mg 5mg
16442958 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480006 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100346
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress PK14105 is a biological evaluation as a potential radioligand for PET studies of PBBS receptors.
PK14105 is a biological evaluation as a potential radioligand for PET studies of PBBS receptors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PK14105
CAS 107257-28-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20FN3O3
Mængde 2 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (78.66 mM)
SMIL O=C(C1=CC2=C(C(C3=CC([N+]([O-])=O)=CC=C3F)=N1)C=CC=C2)N(C)C(C)CC
Molekylvægt (g/mol) 381.4
Formel vægt 381.4
Procent renhed 99.59%
Grad Research
Fysisk form Solid