Få mere at vide
Pivaldehyd, 96%
Product Code. 10703803 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10703803 100 g Glasflaske 100g
10354122 5 g Glasflaske 5g
10682233 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10703803 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 368361000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 630-19-3 | C5H10O | 86,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 630-19-3
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00006962
InChI nøgle FJJYHTVHBVXEEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylacetaldehyde, pivalaldehyde, pivaldehyde, propanal, 2,2-dimethyl, neopentanal, pivalic aldehyde, 2,2-dimethylpropionaldehyde, unii-ssc20260qw, trimethyl acetaldehyde, trimethylacetaldehyde pivaldehyde
PubChem CID 12417
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanal
SMIL CC(C)(C)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pivaldehyde
Navn note 98%
Smeltepunkt 6,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7750g/mL
Kogepunkt 75,0 °C
Flammepunkt −15 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3CCHO
Brydningsindeks 1,3775 til 1,3795
Mængde 100 g
Beilstein 01, IV, 3295
Fieser 13,249
Merck Index 15, 7624
Specifik vægtfylde 0.775
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydeligt opløselig.
Formel vægt 86.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pivaldehyde
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.