missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pitavastatin Calcium, MedChemExpress
Beskrivelse
Pitavastatin Calcium (NK-104 hemicalcium) inhibits cholesterol synthesis from acetic acid with an IC50 of 5.8 nM in HepG2 cells. Pitavastatin Calcium is an efficient hepatocyte low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) receptor inducer. Pitavastatin Calcium also possesses anti-atherosclerotic, anti-asthmatic, anti-osteoarthritis, antineoplastic, neuroprotective, hepatoprotective and reno-protective effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pitavastatin Calcium |
| CAS | 147526-32-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H23FNO4.1/2Ca |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | NK-104 hemicalciumPitavastatin hemicalcium |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (113.51 mM) |
| SMIL | O=C([O-])C[C@H](O)C[C@H](O)/C=C/C1=C(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C3N=C1C4CC4.[0.5Ca2+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.49 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?