Få mere at vide
Eppendorf™ Stempelfjjeder til forskning 3 neo enkeltkanals pipetter
Artikelnummer. 30689639 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
100 μl
2 ml
2,5 til 20 μl
200 μl
300 μl
5 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30689639 2 ml
30689734 5 ml
30689660 10 ml
30689673 2,5 til 20 μl
30689675 100 μl
30689738 200 μl
30689608 300 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30689639 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3102636000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stempelfjedre giver modstand for kontrolleret stempelbevægelse med ensartet taktil feedback
  • Piston springs provide resistance for controlled piston movement, return the piston to its original position after dispensing
  • Ensure precision by offering consistent tactile feedback
  • Available in various Volume Capacity and color code
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Pipettes
Materiale Stainless Steel
Type Piston
Volumen (metrisk) 2 ml
Til brug med (udstyr) Pipette Tips
Mængde 1 Pk.