Få mere at vide
Pirozadil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495537
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495537 5 mg -
16482526 25 mg 25mg
16462798 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495537 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100144
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Pirozadil is a hypolipidemic agent.
Pirozadil is a hypolipidemic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pirozadil
CAS 54110-25-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H29NO10
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (118.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC1=CC=CC(COC(C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=O)=N1)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3
Molekylvægt (g/mol) 527.52
Formel vægt 527.52
Procent renhed 98.31%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism