Få mere at vide
Piroxicam, Thermo Scientific™
394.78 DKK - 2477.65 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 36322-90-4
Molekylær formel C15H13N3O4S
Molekylvægt (g/mol) 331.346
MDL nummer MFCD00057317
InChI nøgle QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
PubChem CID 54676228
ChEBI CHEBI:8249
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
SMIL CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15435499
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63239.03
1g
394.78 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15445499
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63239.06
5g
1298.53 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15455499
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63239.09
2477.65 DKK
10g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Piroxicam is an effective and potent inhibitor of prostaglandin synthesis and a Cox-1 and Cox-2 inhibitor. Studies show that Piroxicam blocks release of platelet ADP, and inhibits Cox-1 more potently than Cox-2.
Solubility
Soluble in water, ethanol, chloroform, ethyl acetate.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
36322-90-4
331.346
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
54676228
4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
C15H13N3O4S
MFCD00057317
piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
CHEBI:8249
CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
Tekniske data
Piroxicam
C15H13N3O4S
UN2811
piroxicam, feldene, piroxicamum, pyroxycam, roxicam, piroftal, baxo, artroxicam, bruxicam, caliment
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-yl-1$l^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
54676228
331.35
36322-90-4
MFCD00057317
14,7506
Soluble in water,ethanol,chloroform,ethyl acetate.
CN1C(=C(C2=CC=CC=C2S1(=O)=O)O)C(=O)NC3=CC=CC=N3
331.346
CHEBI:8249
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 252-974-3
missing translation for 'rtecsNumber' : DL0705000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
Produktidentifikator
  • Piroxicam
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Piroxicam
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater