Få mere at vide
Piroxicam
Beskrivelse
Piroxicam er en effektiv og potent hæmmer af prostaglandinsyntese samt en hæmmer mod Cox-1 og Cox-2. Studier viser, at Piroxicam blokerer frigivelsen af blodpladers ADP og hæmmer Cox-1 mere potentt end Cox-2.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Piroxicam er en effektiv og potent hæmmer af prostaglandinsyntese samt en hæmmer mod Cox-1 og Cox-2. Studier viser, at Piroxicam blokerer frigivelsen af blodpladers ADP og hæmmer Cox-1 mere potentt end Cox-2.
Opløselighed
Opløselig i vand, ethanol, kloroform, ethylacetat.
Bemærk
Opbevar væk fra stærke oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den under kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piroxicam |
| Farve | Gul |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,7506 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, ethanol, kloroform, ethylacetat. |
| Formel vægt | 331.35 |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Piroxicam
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: Piroxicam