Få mere at vide
Fisherbrand™ Vend& Grip™ Pipetteholder
Artikelnummer. 15291588 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
15291588 Hver
15380360 Hver
15390360 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15291588
Hæng under en hylde for at hjælpe med at maksimere dit arbejdsområde. Fisherbrand™ Vend& Grip Pipette Holder kan rumme 12 enkeltkanalspipetter eller en kombination af 3 enkelt- og 3 flerkanalspipetter.
  • Pipetter kan holdes i gummigrebene og/eller stempelkrogene
  • Indeholder de fleste gængse mærker
  • Gummigreb forhindrer ridser i pipetten
  • Holderen roterer for let pipettevalg og opbevaring
  • Vægtet base
  • Fastgørelsesskrue medfølger til mulighed for underhylde
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Holder Single- and Multi-channel Pipettes
Materiale Metal, Silicone
Form Circular
Stabelbar No
Sterilitet Non-sterile
Produkttype Pipetteholder
Hylder None
Højde (metrisk) 187 mm