Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ L Multikanal pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17359013 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Model-:
12x200LVR
12x300LVR
8x200LVR
8x300LVR
Antal kanaler:
8
12
Volumen (metrisk):
200μ l
300μ l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Antal kanaler Volumen (metrisk)
17359013 12x200LVR 12 200μ l
17349013 8x200LVR 8 200μ l
17369013 8x300LVR 8 300μ l
17379013 12x300LVR 12 300μ l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17359013 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. FA10036
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til ydeevne og komfort, PIPETMAN™ L Multichannel Pipette kommer i et omfattende udvalg af modeller, tilpasset dine behov i laboratoriet. Komfortabel, præcis, præcis og pålidelig, PIPETMAN™ L multikanalmodeller med variabel volumen tilbyder optimeret ydeevne på tværs af kanaler for ensartet prøvelevering og er perfekte løsninger, når der pipetteres på mikroplader.
Fås som fast eller variabel volumen, PIPETMAN™ L luftfortrængningspipetter dækker et fuldt volumenområde, herunder:
  • Enkeltkanalmodeller med variabel lydstyrke, der dækker et lydstyrkeområde fra 0,2μ L til 10 ml
  • Variabel volumen multikanal modeller, der dækker et volumenområde fra 0,5μ L til 1200μ L, inklusive fire modeller udstyret med V-ring (VR) i bunden af spidsholderne for en korrekt pasform med de fleste spidsmærker, der dækker et volumenområde fra 20μ L til 300μ L
  • Enkeltkanalsmodeller med fast lydstyrke, der dækker et lydstyrkeområde fra 1μ L til 5000μ L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips De fleste større mærker
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid/blå
Dispenseringshastighed Område for
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipette Tip 2 to 200 μL
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- 12x200LVR
Antal kanaler 12
Produktlinje Pipetmand
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 200μ l
Til brug med (applikation) Manuel væskehåndtering
Mængde 1
Bredde (engelsk) 5.98 in
Egnet til formålet Certificeret kvalitet