Få mere at vide
BRAND™ Pipettespidser, 50 - 1000μ L, PP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15124907 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Emballage:
Bulk, 10 x 500
Bulk, 2 x 500
Refill, 10 x 96
TipStack, 2 x 5 stativer à 96 stk.
Æske, 5 x 96
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 480
Pakke med 500
Pakke med 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage unitSize
15124907 Refill, 10 x 96 Pakke med 960
15134917 Æske, 5 x 96 Pakke med 480
15134927 TipStack, 2 x 5 stativer à 96 stk. Pakke med 960
15164897 Bulk, 10 x 500 Pakke med 500
15104897 Bulk, 2 x 500 Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15124907 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 732112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Renrumskvalitet til kontamineringsfri analyser. Perfekt pasform til Transferpette™ mikropipette og mange andre pipetter. Tipsystemet til alle krav.
Pipettespidser og filterspidser fra BRAND tilbyde pålidelig kvalitet til præcise og krævende analyser. Råvarerne er fri for DiHEMDA og Oleamid. Spidser fremstilles hos BRAND under overvågede renrumsforhold og pakkes automatisk. Der anvendes ingen skillemidler eller hjælpemidler til afformning. BRAND tilbyder pipettespidser til volumener fra 0,1μ l til 10 ml og filterspidser for volumener fra 0,1μ l til 1250μ l. De er testet for BRAND pipetter og mange pipetter fra andre producenter.
  • BRAND pipettespidser og filterspidser samt de tilsvarende TipBoxes kan autoklaveres ved 121° C (2 bar) iflg. DIN EN 285.
  • Sterile spidser er fremstillet under certificeret BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseres med betastråling iflg ISO 11 137 og AAMI Retningslinier.
  • Artiklerne er tilgængelige i følgende kvalitetsniveauer: Certificeret Life Science Quality og BIO-CERT™ Væskehåndteringskvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50 til 1000 μL
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoclavable
Længde (metrisk) 7 cm
Rene krav DNase, RNase, ATP og endotoksinfri
Til brug med (applikation) Til rutinemæssig laboratorie- og forskningspipettering
Format Genopfyldning
Tip stil Universel
Emballage Refill, 10 x 96
Produkttype Pipette Tips
Engangs Limited-use
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Gradueringer 250, 500, 1000μ L