Få mere at vide
RØR, 99,4 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11411741
RØR, 99,4 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-4405501 Shop alle MP Biomedicals produkter
100 g, 100g
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 11411741
Brand: MP Biomedicals 0219025780
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 5625-37-6
Molekylær formel C8H18N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 302.36
InChI nøgle IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Piperazine-N, N'-bis[2-ethanesulfonic acid]
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC navn 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pipes
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 0.994
Formel vægt 302.4
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
RØR, 99,4 %, MP Biomedicals™ >