Få mere at vide
PIPES, 98%
Artikelnummer. 11453107
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11453107
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16090.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES er almindeligt anvendt som et buffermiddel i biokemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser PIPES er almindeligt anvendt som et
buffermiddel i biokemi.
Opløselighed
Opløselig i 1M natriumhydroxidopløsning. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5625-37-6
Molekylær formel C8H18N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 302.36
MDL nummer MFCD00006159
InChI nøgle IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pipes, 1,4-piperazinediethanesulfonic acid, piperazine-n,n'-bis 2-ethanesulfonic acid, 2,2'-piperazine-1,4-diyl diethanesulfonic acid, 1,4-piperazinebis ethanesulfonic acid, unii-g502h79v6l, 2-4-2-sulfoethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, piperazine-1,4-bis 2-ethanesulfonic acid, 1,4-piperazine-diethanesulfonic acid, 2,2'-piperazine-1,4-diyl bis ethanesulphonic acid
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC navn 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PIPES
Smeltepunkt >300°C
Mængde 500 g
Beilstein 817713
Merck Index 147479
Opløselighedsinformation Soluble in 1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water.
Formel vægt 302.37
Procent renhed 98%