Få mere at vide
RØR, 99,4 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pipes |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 0.994 |
| Formel vægt | 302.4 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
RØR, 99,4 %, MP Biomedicals™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion