Få mere at vide
Alfa Aesar™ Piperonyl isobutyrate, 99%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperonyl isobutyrate |
| Tæthed | 1.154 |
| Kogepunkt | 91°C to 92°C (0.005 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Molekylær formel | C12H9ClN2O4S |
| Brydningsindeks | 1.512 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzenesulfonamide, 2'-chloro-3-nitrobenzenesulfonanilide, cambridge id 5138232, 2-chlorophenyl 3-nitrophenyl sulfonyl amine, n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzene-1-sulfonamide, n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzenesulfonamide # |
| InChI nøgle | LQIWGYRYMZKQQL-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC=C(C(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl |
| Vis mere |