Få mere at vide
Piperazine-d8 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperazine-d8 dihydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;; |
| Formel vægt | 166.088 |