missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Piperacillin Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30414978
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414978 500 mg
30412475 250 mg
30412854 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414978 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP480065500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 65700-41-6
Molekylær formel C24 H29 N5 O7 S
Molekylvægt (g/mol) 531.58
Synonym Methyl (2S,5R,6R)-6-((R)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
IUPAC navn methyl (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMIL CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)OC)c4ccccc4)C(=O)C1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Piperacillin Methyl Ester
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29N5O7S/c1-5-27-11-12-28(20(33)19(27)32)23(35)26-14(13-9-7-6-8-10-13)17(30)25-15-18(31)29-16(22(34)36-4)24(2,3)37-21(15)29/h6-10,14-16,21H,5,11-12H2,1-4H3,(H,25,30)(H,26,35)/t14-,15-,16+,21-/m1/s1
Formel vægt 531.1788
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.