CAS RN 65700-41-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Piperacillin Methyl Ester, TRC
CAS: 65700-41-6 Molekylær formel: C24 H29 N5 O7 S Molekylvægt (g/mol): 531.58 Synonym: Methyl (2S,5R,6R)-6-((R)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate IUPAC navn: methyl (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate SMIL: CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)OC)c4ccccc4)C(=O)C1=O