Få mere at vide
Piperacetazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468678
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468678 10 mg
16461098 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1152
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Piperacetazine is an antipsychotic prodrug, used forschizophrenia.
Piperacetazine is an antipsychotic prodrug, used forschizophrenia.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Piperacetazine
CAS 3819-00-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H30N2O2S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 50 mg/mL (121.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 6 mg/mL (14.61 mM)
SMIL CC(C(C=C1N2CCCN3CCC(CCO)CC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 410.57
Formel vægt 410.57
Procent renhed 99.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation