Få mere at vide
Pipamperone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485857
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16485857 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16485857 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100703
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Pipamperone (Floropipamide; McN-JR 3345; R 3345) is a high-affinity antagonist of 5-HT2A receptor (pKi=8.2) and D4 receptor (pKi=8.0) and a low-affinity antagonist of D2 receptor (pKi=6.7).
Pipamperone (Floropipamide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pipamperone
CAS 1893-33-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H30FN3O2
Mængde 5 mg
Synonym Floropipamide McN-JR 3345 R 3345
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (266.33 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (66.58 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1(N2CCCCC2)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC1)N
Molekylvægt (g/mol) 375.48
Formel vægt 375.48
Procent renhed 98.96%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation