Få mere at vide
Pindolol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438546
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16438546 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16438546 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0982
MedChemExpress Pindolol (LB-46) is a nonselective β-blocker with partial beta-adrenergic receptor agonist activity, also functions as a 5-HT1A receptor weak partial antagonist (Ki=33nM).
Pindolol (LB-46) is a nonselective β-blocker with partial beta-adrenergic receptor agonist activity, also functions as a 5-HT1A receptor weak partial antagonist (Ki=33nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pindolol
CAS 13523-86-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H20N2O2
Mængde 100 mg
Synonym LB-46
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (201.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(CNC(C)C)COC1=CC=CC2=C1C=CN2
Molekylvægt (g/mol) 248.32
Formel vægt 248.32
Procent renhed 98.1%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation