Få mere at vide
Pinacol, 99%
Artikelnummer. 11421607
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421607 500 g 500g
11401607 25 g 25g
11411607 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25006.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 76-09-5 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Pinacol bruges til fremstilling af syntetiske mellemprodukter som pinacolboran, bis(pinacolato)diboron og pinacolchloroboran ved reaktion med bortrichlorid. Yderligere spiller det en vigtig rolle som mellemprodukt for biologisk aktive forbindelser som antivirale, antibakterielle, svampedræbende og antituberkuløse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pinacol anvendes til fremstilling af syntetiske mellemprodukter som pinacolboran, bis(pinacolato)diboron og pinacolchloroboran ved reaktion med bortrichlorid. Yderligere spiller det en vigtig rolle som mellemprodukt for biologisk aktive forbindelser som antivirale, antibakterielle, svampedræbende og antituberkuløse.
Opløselighed Opløselig i
varmt vand, alkohol og diethylether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-09-5
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.176
MDL nummer MFCD00004462
InChI nøgle IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
PubChem CID 6425
IUPAC navn 2,3-dimethylbutan-2,3-diol
SMIL CC(C)(C(C)(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pinacol
Smeltepunkt 42°C to 45°C
Kogepunkt 171°C to 172°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Mængde 500 g
Beilstein 1340501
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,7439
Opløselighedsinformation Soluble in hot water,alcohol,and diethyl ether.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 99%