Få mere at vide
Pimozide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401647
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16401647 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16401647 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12987
MedChemExpress Pimozide is a dopamine receptor antagonist, with Kis of 1.4 nM, 2.5 nM and 588 nM for dopamine D2, D3 and D1 receptors, respectively, and also has affinity at α1-adrenoceptor, with a Ki of 39 nM; Pimozide also inhibits STAT3 and STAT5.
Pimozide is a dopamine receptor antagonist, with Kis of 1.4 nM, 2.5 nM and 588 nM for dopamine D2, D3 and D1 receptors, respectively, and also has affinity at α1-adrenoceptor, with a Ki of 39 nM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pimozide
CAS 2062-78-4
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H29F2N3O
Mængde 50 mg
Synonym R6238
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (36.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1NC2=CC=CC=C2N1C3CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
Molekylvægt (g/mol) 461.55
Formel vægt 461.55
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease