Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pimozid
Artikelnummer. 16514204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16514204 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16514204 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 242010010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pimozide
CAS 2062-78-4
Smeltepunkt 214,0 °C til 222,0 °C
Molekylær formel C28H29F2N3O
MDL nummer MFCD00055081
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i dimethylsulfoxid
InChI nøgle YVUQSNJEYSNKRX-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC=C(C=C1)C(CCCN1CCC(CC1)N1C(=O)NC2=CC=CC=C12)C1=CC=C(F)C=C1
IUPAC navn 1-{1-[4,4-bis(4-fluorphenyl)butyl]piperidin-4-yl}-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-on
Molekylvægt (g/mol) 461.56
Formel vægt 461.55