Få mere at vide
Pimasertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447687
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16447687 5 mg -
16444948 10 mg -
16425726 100 mg 100mg
16411197 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16447687 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY120425mg
MedChemExpress Pimasertib (AS703026) is a highly selective, ATP non-competitive allosteric orally available MEK1/2 inhibitor.
Pimasertib (AS703026) is a highly selective, ATP non-competitive allosteric orally available MEK1/2 inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pimasertib
CAS 1236699-92-5
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H15FIN3O3
Mængde 5 mg
Synonym AS703026 MSC1936369B
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.91 mM)
SMIL FC1=C(C=CC(I)=C1)NC2=CN=CC=C2C(NC[C@@H](CO)O)=O
Molekylvægt (g/mol) 431.2
Formel vægt 431.2
Procent renhed 96.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease