Beskrivelse
- Tilpasningsevne og uovertruffen komfort.
- Fremragende synsfelt.
- Meget fleksibel PP/TPR ramme.
- Justerbar rem.
- Passer over receptpligtige briller.
- Platinum™ anti-ridse, anti-dug belægning.
- EN 166: Garanteret minimumsbestandighed af beskyttelsesbrillerne mod daglige risici, herunder tab af beskyttelsesbrillerne på jorden, ældning ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion osv.
- EN 170, Risici i forbindelse med stråling - UV-beskyttelse: Beskyttelsen filtrerer ultraviolet stråling. Denne type beskyttelse anbefales især under aktiviteter, hvor kilden til ultraviolet stråling er fremherskende, såsom kviksølvdamplamper, aktiniske eller bakteriedræbende midler. Anvendelsesniveauer: 2-1.2, 2C-1.2 Linsefarve: Klar, blå, gul eller grøn. Tilføjelse af koden 'C' indikerer god farvegenkendelse af indehaveren.
- Mekanisk risiko B - Middel energipåvirkning: Middel energipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 120 m/s
- Mekanisk risiko T- Højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer: Bogstavet T, umiddelbart efter symbolet for mekanisk styrke, tillader brug for højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.
- Kemisk risiko 3: Kemisk beskyttelse mod væskedråber eller sprøjt. Beskyttelsesbriller, tilpassede briller med rem eller ansigtsskærm obligatorisk.
- Kemisk risiko 4: Kemisk beskyttelse mod store støvpartikler> 5 mikron. Beskyttelsesbriller obligatorisk.
- Termisk risiko 9: Denne mærkning garanterer beskyttelse mod dråbevæske, varme faste stoffer, smeltede metaller eller emission af intens stråling. Kun sikkerhedsbriller.
- Modstandsdygtighed over for overfladebeskadigelse af fine partikler K (EN166 option): Anti-ridsebelægningen, K, giver forbedret ridsecertificeret belægning.
- Modstandsdygtighed over for dug N (EN166 option): Antidugbelægningen, N, er en certificeret antidugbehandling.
- CSP-belægning: Denne innovative belægning er en effektiv løsning til alle aktiviteter, der skiftevis udsættes for stærkt lys og svagt lys, samtidig med at den er velegnet til ekstreme varme og kolde temperaturer.
- Platin™ belægning: Den nye eksklusive ridse- og tågebestandige belægning garanterer endnu mere sikkerhed, pålidelighed og komfort. Vaskbar (vand og sæbe), denne permanente belægning påført på begge sider af linsen gør den meget ridsefast og forsinker varigt udseendet af dug.
- Optisk klasse: Klasse 1, kontinuerligt arbejde, slidt permanent.
- CE, europæisk standard: Ramme mærket for at angive opfyldelse af CE-standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN166, EN170/2C-1.2, Mekanisk risiko B/T , Kemisk risiko 3/4, Termisk risiko 9, Optisk klasse 1, CE |
| Linsetype | Varmebestandig |
| Linsebelægning | Anti-dug, Slagfast, Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Indendørs, beskyttelse, kontinuerligt slid |
| Inkluderer | Justerbar nylonstrop |
| nr. pr. sag | 75/Cs. |
| Model- | PILOPSI |
| nr. pr. pakke | 1/pose, 5/Pk. |
| Vis mere |