Beskrivelse
- Justerbar neoprenrem
- Fremragende synsfelt
- Fleksibel PP/TPR ramme
- Udluftet
- D3/D4 vurderet
- Passer over receptpligtige briller
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ANSI Z87+ |
| Højde (engelsk) | 3,14 tommer. |
| Højde (metrisk) | 8 cm |
| Form | Rektangulær |
| Bredde (engelsk) | 7 tommer |
| Bredde (metrisk) | 18 cm |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Sort |
| Show More |