Få mere at vide
Pilaralisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459617
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16459617 5 mg
16433117 50 mg
16407078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16459617 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16526
MedChemExpress Pilaralisib (XL147; SAR245408) is a potent and highly selective class I PI3Ks inhibitor with IC50s of 39 nM, 383 nM, 23 nM and 36 nM for PI3Kα, PI3Kβ, PI3Kγ, and PI3Kδ.
Pilaralisib (XL147
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pilaralisib
CAS 934526-89-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H25ClN6O4S
Mængde 5 mg
Synonym XL-147 SAR245408
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (184.84 mM)
SMIL CC(C)(N)C(NC1=CC=CC(S(=O)(NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NC4=CC(OC)=CC=C4Cl)=O)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 541.02
Formel vægt 541.02
Procent renhed 95.14%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease