Få mere at vide
Pilaralisib analogue, MedChemExpress
Beskrivelse
Pilaralisib analogue (XL147 analogue) is a representative and selective PI3Kα inhibitor extracted from patent WO2012006552A1, Compound 147 in Table 1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pilaralisib analogue |
| CAS | 956958-53-5 |
| Farve | Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H16N6O2S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | XL147 analogue |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.48 mM) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NC4=CC5=NSN=C5C=C4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.52 |
| Vis mere |