Få mere at vide
PIK-75, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-5-nitro-benzenesulfonic Acid 2-[(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene]-1-methylhydrazide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14BrN5O4S/c1-11-3-5-13(22(23)24)7-15(11)27(25,26)20(2)19-9-14-8-18-16-6-4-12(17)10-21(14)16/h3-10H,1-2H3 |
| Formel vægt | 450.99 |