missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PIK-75, TRC

Artikelnummer. 30412948
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412948 1 mg
30428222 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412948 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4376701MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 372196-67-3
Molekylær formel C16H14BrN5O4S
Molekylvægt (g/mol) 452.28
Synonym 2-Methyl-5-nitro-benzenesulfonic Acid 2-[(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene]-1-methylhydrazide
IUPAC navn N'-((6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene)-N,2-dimethyl-5-nitrobenzenesulfonohydrazide
SMIL O=N(C1=CC=C(C)C(S(=O)(N(C)N=CC2=CN=C3C=CC(Br)=CN32)=O)=C1)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-nitro-benzenesulfonic Acid 2-[(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methylene]-1-methylhydrazide
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14BrN5O4S/c1-11-3-5-13(22(23)24)7-15(11)27(25,26)20(2)19-9-14-8-18-16-6-4-12(17)10-21(14)16/h3-10H,1-2H3
Formel vægt 450.99
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.