Få mere at vide
Pifithrin-alfa, p-nitrohydrobromid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436299
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436299 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15436299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64277.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
En cellegennemtrængelig p53-hæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pifithrin-alpha, p-Nitro hydrobromide
CAS 389850-21-9
Farve Brun
Molekylær formel C15H16BrN3O3S
MDL nummer MFCD00398180
Mængde 5 mg
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Synonym pifithrin-alpha, p-nitro, 1-4-nitrophenyl-2-4,5,6,7-tetrahydro-2-imino-3 2h-benzothiazolyl ethanone, hbr, pifithrin-alpha, p-nitro hydrobromide, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-3-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hydrobromide, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo d thiazol-3 2h-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hbr, 2-2-imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo d thiazol-3 2h-yl-1-4-nitrophenyl ethanone hydrobromide
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO eller ethanol
InChI nøgle NXPCMOGORSWOLH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC2=C(C1)N(C(=N)S2)CC(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].Br
IUPAC navn 2-(2-imino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-3-yl)-1-(4-nitrophenyl)ethanon;hydrobromid
Molekylvægt (g/mol) 398.275
PubChem CID 11553038
Formel vægt 398.3
Fysisk form Fast stof