Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Desthiobiotinylation Kit
Artikelnummer. 13434209 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13434209 20 reaktioner 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 13434209 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20163
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Udfør nem og effektiv desthiobiotin-mærkning af RNA til brug som prober eller som antistofalternativer til berigelse af RNA-bindende proteiner.
Udfør nem og effektiv desthiobiotin-mærkning af RNA til brug som prober eller som antistofalternativer til berigelse af RNA-bindende proteiner med Thermo Scientific™ Pierce RNA 3' End Desthiobiotinylation Kit.
Yderligere information og online bestilling
Pierce RNA 3'-End Desthiobiotinylation Kit er optimeret til mærkning af 3'-enden af enkeltstrenget RNA vha. T4 RNA-ligase. Når først det er mærket, kan RNA'et bruges som en probe eller mål for gel-shift EMSA-reaktioner, Northern blots og protein-RNA-interaktionseksperimenter. Det desthiobiotinylerede RNA kan også bruges til at berige RNA-bindende proteiner (RBP) ved anvendelse af streptavidin-affinitetsharpiks, fordi desthiobiotin-mærket binder til streptavidin på en måde, som tillader blid eluering af ribonukleoproteinkomplekset. Mærkningssættet er også inkluderet som en del af Thermo Scientific Pierce Magnetisk RNA-Protein Pull-Down Kit.
Højdepunkter:
  • Ikke-radioaktiv
    –et enkelt biotinmærke har lignende detektionsfølsomhed som radioaktivitet
  • Nem at bruge– RNA-ligase og optimeret reaktionsbuffer er inkluderet
  • Økonomisk– kun en brøkdel af omkostningerne ved at købe syntetiske biotinylerede RNA-prober
  • Slutmærket– resulterer i minimal forstyrrelse af RNAs sekundære struktur
  • Fleksibel
    –desthiobiotin-mærket kan bruges til detektion eller som et affinitetshåndtag for streptavidinharpiks
Inkluderer:
  • Desthiobiotinyleret cytidinbisphosphat, T4 RNA-ligase og buffer, umærket RNA-oligonukleotid til brug som en positiv kontrol, en biotinyleret RNA-probestandard, RNase-hæmmer, glykogen og ligeringsfremmende reagenser
Anbefalet til:
  • Northern blotting
  • EMSA
  • Berigelse af RNA-bindende proteiner (RBP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 20 desthiobiotinyleringsreaktioner med hver 50 pmol RNA
• Desthiobiotinyleret cytidinbisphosphat, 40μ L
• T4 RNA Ligase, 40μ L
• T4 RNA-ligasereaktionsbuffer (10X), 100μ L
• Ikke-mærket RNA-kontrol, 100μ L
• Biotinyleret IRE RNA kontrol, 35μ L
• RNase-hæmmer, 2 x 10μ L
• DMSO, 200μ L
• PEG (30%), 300μ L
• Glykogen, 20μ L
• Nukleasefrit vand, 1,5 mL Opbevares
ved -20 C ved °modtagelse.
Format Sæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Antal reaktioner 20
Produktlinje Pierce
Produkttype RNA-mærkningssæt
Mængde 20 reaktioner