Få mere at vide
Thermo Scientific™ Formic Acid, LC-MS Grade
Et højrent opløsningsmiddel leveret i glasampuller som et bekvemt, kontamineringsfrit alternativ til fremstilling af elueringsopløsningsmidler til HPLC-separationer af protein og peptider.
Brand:  Thermo Scientific™ 85178
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 13454279
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Myresyre er et opløsningsmiddel med høj renhed, der leveres i glasampuller som et bekvemt, kontamineringsfrit alternativ til fremstilling af elueringsopløsningsmidler til HPLC-separationer af protein og peptider.
Formic acid is a component found in reverse-phase mobile phases to provide protons for LC/MS analysis. The presence of a low concentration of formic acid in the mobile phase is also known to improve the peak shapes of the resulting separation. Unlike trifluoroacetic acid (TFA), formic acid is not an ion-pairing reagent, and it does not suppress MS ionization of polypeptides when used as a mobile phase component.
Highlights:
  • Prescored, nitrogen-flushed, amber glass to protect formic acid from light and moisture
  • 99% purity for consistent LC baselines and no interference introduced into LC and mass spectrometry applications
  • Convenient format simplifies preparation of gradient and isocratic mobile phases containing 0.1% (v/v) formic acid in water or acetonitrile
  • Contents of a single vial in a final volume of 1L solvent yields a mobile phase of the most common formic acid concentration
Ordering Alerts:
  • X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Storage Requirements:
  • Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Formic Acid
Liquid
50 mL
Store in a cool, dry, and well-ventilated area. Protect from direct sunlight.
Solvent (Pure)
Pierce™
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Vis mere
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
PartinummerYH4022187A CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2023 Katalognummer85178
PartinummerYH4022187 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/09/2023 Katalognummer85178
PartinummerXF3490591 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/01/2023 Katalognummer85178
PartinummerWJ338183 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/08/2022 Katalognummer85178
PartinummerWJ3381831 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/06/2022 Katalognummer85178
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Formic Acid, LC-MS Grade > 50 mL