Få mere at vide
Thermo Scientific™ Formic Acid, LC-MS Grade
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Myresyre er et opløsningsmiddel med høj renhed, der leveres i glasampuller som et bekvemt, kontamineringsfrit alternativ til fremstilling af elueringsopløsningsmidler til HPLC-separationer af protein og peptider.
Myresyre er en komponent, der findes i omvendt-fase mobile faser for at give protoner til LC/MS-analyse. Tilstedeværelsen af en lav koncentration af myresyre i den mobile fase er også kendt for at forbedre topformerne af den resulterende separation. I modsætning til trifluoreddikesyre (TFA) er myresyre ikke et ionparrende reagens, og det undertrykker ikke MS-ionisering af polypeptider, når det anvendes som en mobilfasekomponent.
Højdepunkter:
- Forudskåret, nitrogenskyllet, ravfarvet glas for at beskytte myresyre mod lys og fugt
- 99 % renhed for ensartede LC-basislinjer og ingen interferens introduceret i LC- og massespektrometriapplikationer
- Praktisk format forenkler fremstilling af gradient og isokratiske mobile faser indeholdende 0,1 % (v/v) myresyre i vand eller acetonitril
- Indholdet af et enkelt hætteglas i et slutvolumen på 1L opløsningsmiddel giver en mobil fase med den mest almindelige myresyrekoncentration
Advarsler vedrørende bestilling:
- X i bestillingstabellen angiver, at der pålægges farlige forsendelsesomkostninger.
Opbevaringskrav:
- Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Varens navn | Myresyre |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted. |
| Form | Væske |
| Reagenstype | Opløsningsmiddel (ren) |
| Mængde | 10 x 1 ml |
| Produktlinje | Pierce |
| Til brug med | HPLC, massespektrometri |
Sikkerhed og håndtering
- Formic Acid, 99+%, 10 x 1 mL Ampules
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Formic acid