Få mere at vide
PI4KIIIbeta-IN-10, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462838
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16462838 10 mg
16452536 25 mg
16440549 1 mg
16429496 50 mg
16405587 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16462838 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100198
MedChemExpress PI4KIIIbeta-IN-10 is a potent PI4KIIIβ inhibitor with an IC50 of 3.6 nM.
PI4KIIIbeta-IN-10 is a potent PI4KIIIβ inhibitor with an IC50 of 3.6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PI4KIIIbeta-IN-10
CAS 1881233-39-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25N3O5S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (63.08 mM)
SMIL COC1=CC=C(C2=C(C)N=C(NC(C(C)(C)C)=O)S2)C=C1S(NC3=CC=C(O)C=C3)(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 475.58
Formel vægt 475.58
Procent renhed 98.04%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation