Få mere at vide
PI-1840, MedChemExpress
Beskrivelse
PI-1840 is a potent and selective inhibitor for chymotrypsin-like (CT-L) (IC50 value = 27 (plusmn) 0.14 nM) over trypsin-like and peptidylglutamyl peptide hydrolyzing (IC50 values >100 (mu)M) activities of the proteasome.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PI-1840 |
| CAS | 1401223-22-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H26N4O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (253.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(N(C(C)C)CC1=NC(C2=CC=CN=C2)=NO1)COC3=CC=C(CCC)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.47 |
| Formel vægt | 394.47 |
| Vis mere |