Få mere at vide
Gibco™ Phytone™ Pepton
Artikelnummer. 16269761 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
454 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16269761 454 g
16229881 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16269761 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 211906
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En animalsk oprindelsesfri (AOF) enzymatisk fordøjelse af soja.
  • En animalsk oprindelsesfri (AOF) enzymatisk fordøjelse af soja
  • En nærende og fremragende kulhydratkilde på grund af de naturligt høje koncentrationer af vitaminer og kulhydrater i soja
  • Kunder har med succes brugt dette supplement i CHO-baseret produktion af monoklonale antistoffer til onkologisk og reumatologisk behandling
  • Bruges også med mange forskellige mikrobielle celletyper til fremstilling af dyresundhedsvacciner til svin, såsom Clostridial-vacciner
Ansøgninger af Phytone Pepton inkluderer:
  • Det er en fremragende plantepepton til dyrkning af svampe og kræsne typer af bakterier, såsom medlemmer af Clostridium og Neisseria slægterne
  • Det er blevet brugt i pattedyrcellekulturapplikationer på grund af dets høje kulhydratindhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance LUO
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Format Flaske
Til brug med (applikation) Produktion af monoklonale antistoffer til onkologisk og reumatologisk behandling, mikrobielle celletyper til fremstilling af dyresundhedsvacciner til svin, såsom Clostridial-vacciner
Produktlinje Phytone
Mængde 454 g
Kilde Fri for animalsk oprindelse, soja