Få mere at vide
uvex Phynomic C5 skærebeskyttelseshandsker
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
Beskrivelse
- Letvægtskonstruktionen fungerer som en anden hud for taktil følsomhed
- Optimal materialesammensætning giver niveau C skærebeskyttelse
- Aqua-polymer skumbelægning er åndbar og afviser fugt
- Handsker er lavet af materialer, der forhindrer overdreven sved
- Forbedret greb i tørre og let fugtige applikationer
- 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Aqua-polymerskum |
| Farve | Blå, Grå |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Dyneema, Polyamid, Elastan |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 6 |
| EN388 Standard | 4X42C |
| Vis mere |