Få mere at vide
uvex Phynomic C5 skærebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17290391 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17290391 11
17240391 6
17250391 7
17260391 8
17270391 9
17280391 10
17200401 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17290391 Leverandør uvex Leverandørnr. 6008111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 DKK
    1083.74 DKK / 10 par
    Spare 96.26 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Lette, følsomme handsker giver niveau C skæremodstand til mekaniske aktiviteter. Aqua-polymer skumbelægning er åndbar og forbedrer grebet i tørre eller let fugtige applikationer.
  • Letvægtskonstruktionen fungerer som en anden hud for taktil følsomhed
  • Optimal materialesammensætning giver niveau C skærebeskyttelse
  • Aqua-polymer skumbelægning er åndbar og afviser fugt
  • Handsker er lavet af materialer, der forhindrer overdreven sved
  • Forbedret greb i tørre og let fugtige applikationer
  • 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Aqua-polymerskum
Farve Blå, Grå
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Dyneema, Polyamid, Elastan
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard 4X42C
Til brug med (applikation) Fødevareforarbejdning, inspektion, præcisionsarbejde og sortering
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie Phynomic C5
Garnmåler 15